Merck
AXYTR222CLR
MAXYMum Recovery® pipette reference tips
universal fit, racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TR-222-C-L-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)