Merck
AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
Pipette tips, universal fit, Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
yellow
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Farbe
yellow
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Pipette tips, universal fit has the following features and benefits:
  • Beveled orifice for easy delivery
  • Error-free graduation marks
  • Applicable for sensitive biological experiments
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)