AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
Verpackung
case of 960 tips racked
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
Kapazität
200 μL
Volumen
200 μL
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)