Merck
AXYT200Y
Pipette tips
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
Synonym(e):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
yellow
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-Y
Corning
Verpackung
pkg of 20x1000tips/cs
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Farbe
yellow
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)