AV39623
Anti-CBLL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence-like 1
Größe auswählen
CHF 417.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 417.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
bovine, rat, human, mouse, horse, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CBLL1(79872)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)