ADAPA481125-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 12 Eppendorf Tube® 5.0 mL and 15 mL conical tubes 15 mL
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638742 (NA)
Parameter
3,100 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)