A9646
N-Acetylneuraminsäure
from sheep submaxillary glands, ≥99%
Synonym(e):
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonsäure, Lactaminsäure, NAN, NANA, Sialinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep submaxillary glands
Typ
Type VIII
Assay
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChIKey
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N