Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 115.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
214-833-4
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
SMILES string
[H]n1cnc2c(SC)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI key
YEGKYFQLKYGHAR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-6-methylmercaptopurine is a 2-amino-6-alkyldithiopurine that has been used with other 6-position carbon analogues to study brain specific diazepam binding.
2-Amino-6-methylmercaptopurine (6-MTG) has been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagles medium (DMEM) medium for the selection of gpt-expressing recombinant virus mCMVhMIEPE-gpt.lacZ (cytomegalovirus major immediate-early promotor-enhancer complex-gpt.lacz). It has also been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to assess the activity of thiopurine methyltransferase (TPMT) enzyme.
Biochem/physiol Actions
2-Amino-6-methylmercaptopurine is synthesized from 6-mercaptopurine by the S methylation activity of thiopurine methyl transferase (TMPT) enzyme.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 97% | description 98% | description 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form crystals | form crystals |
| assay ≥95% | assay 97% | assay 98% | assay ≥96.5% (HPLC), 97% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?