Merck
A9400
Sigma-Aldrich
7-Aminoactinomycin D
~97% (HPLC), powder, fluorescent DNA stain
Synonym(e):
7-AAD
Größe auswählen
1 MG
CHF 281.00
5 MG
CHF 848.00
CHF 281.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 281.00
5 MG
CHF 848.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H87N13O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1270.43
Beilstein:
5915844
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 281.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
7-Aminoactinomycin D, ~97% (HPLC), powder
Assay
~97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
red to very dark purple
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
InChIKey
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
Allgemeine Beschreibung
7-Aminoactinomycin D (7-ADD), ein Analogon von Actinomycin D (AD), ist ein membranundurchlässiger rotfluoreszierender DNA-Farbstoff. Er kann selektiv an die GC-Regionen von DNA binden. 7-ADD wird in der Durchflusszytometrie eingesetzt, um zwischen lebensfähigen, apoptotischen und spätapoptotischen/toten Zellen zu differenzieren. Diese DNA-Färbung wird in der Chromosomanalyse, in Zellzyklusstudien und bei der Quantifizierung der Apoptose eingesetzt.
Chemische Struktur: Peptid
Anwendung
7-Aminoactinomycin D wird wie folgt verwendet:
  • zur Darstellung der Zellkerne in Mäuseschwanzhaut
  • als Kernfärbung bei der bildgebenden Durchflusszytometrie für die Zellkern-Protein-Kolokalisation
  • bei der Durchflusszytometrie zum Bestimmen der Konzentration von CD16 (Fc-gamma-III-Rezeptor) und CD32 (Fc-gamma-II-Rezeptor) in Epidermiszellen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yi Wei Bryan Teo et al.
Immunobiology, 224(4), 526-531 (2019-05-11)
Simulated Infective Protocol (SIP) is an ex-vivo culture system modeled after the temporal changes of essential cytokines in an acute infection, and previously proven successful in converting T lymphocytes harvested and activated from peripheral blood of normal donors, to revertant
Changchun Du et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 7(1), 207-207 (2019-08-08)
One of the mechanisms by which tumors evade immune surveillance is through shedding of the major histocompatibility complex (MHC) class I chain-related protein A and B (MICA/B) from their cell surface. MICA/B are ligands for the activating receptor NKG2D on
Angela Maselli et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Tamoxifen resistance is a major hurdle in the treatment of estrogen receptor (ER)-positive breast cancer. The mechanisms of tamoxifen resistance are not fully understood although several underlying molecular events have been suggested. Recently, we identified autoantibodies reacting with membrane-associated ERα
F S Peters et al.
Clinical and experimental immunology, 197(3), 341-351 (2019-05-07)
Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is a serious complication after organ transplantation and patients benefit from an early risk assessment. We hypothesized that functional differences in circulating T cells may represent risk factors for post-transplant cSCC development. Here, we analysed
Sabrina H L Hoffmann et al.
Theranostics, 9(20), 5869-5885 (2019-09-20)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are immunosuppressive cells of the myeloid compartment and major players in the tumor microenvironment (TME). With increasing numbers of studies describing MDSC involvement in cancer immune escape, cancer metastasis and the dampening of immunotherapy responses, MDSCs
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.