A7356
Anti-Atg16L in Kaninchen hergestellte Antikörper
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-APG16L, Anti-ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), Anti-ATG16L1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
fractionated antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa (several isonform bands)
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extracts of human A549 cells, rat PC12 cells, and HEK-293T cells expressing mouse Atg16l
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG16L1(55054)
mouse ... Atg16l1(77040)
rat ... Atg16l1(363278)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable