Fortfahren mit
A2252
Adenosin-5′-Monophosphat Monohydrat
≥97%, from yeast, powder
Synonym(e):
5′-AMP, A-5′-P, AMP, Muskel-Adenylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 63.30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 231.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 642.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O7P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.24
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
Storage temp.:
−20°C
CHF 63.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-Monophosphat Monohydrat, from yeast, ≥97%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Application
Adenosine 5′-monophosphate (5′AMP) is suitable for use as
  • a reagent in the synthesis of adenosine-5′-phosphoimidazolide[1]
  • an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides
  • an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+[2]
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-monophosphate (5′-AMP) has many uses in nature. 5′-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase (AMPK). AMP inhibits dephosphorylation of AMPK and promotes phosphorylation of AMPK by upstream kinases.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9272A1752A9396
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)