Fortfahren mit
A3853
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper der Maus
clone AC-40, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Actin in Maus hergestellte Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 617.00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 753.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-40, monoclonal
Application:
ARR, ELISA (i), ICC, IHC, WB
Citations:
606
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-40, monoclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using chicken or human fibroblasts by methanol/acetone fixation, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5 μg/mL using chicken or human fibroblasts
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Aktin ist ein hochkonserviertes Protein, das einen wesentlichen Bestandteil von Zytoskelettstrukturen und kontraktilen Strukturen in sämtlichen Zelltypen darstellt. Es variiert mengenmäßig, abhängig von der Art der Differenzierung und dem Funktionszustand der Zellen und Gewebe. Aktin ist in zwei verschiedenen Aggregationsformen zu finden, entweder dem globulären oder dem fibrillären Zustand, und bei Wirbeltieren kommen mindestens sechs verschiedene Isoformen vor. Die Aktine weisen über 90 % Sequenzhomologie auf, wobei jede Isoform aber eine eindeutige NH2-terminale Sequenz hat. Die Isoformen bestehen aus drei α-Aktinen (Skelettmuskeln, Herzmuskeln, glatte Muskeln), einem β-Aktin (nicht-Muskel-β) und zwei γ-Aktinen (glatte-Muskeln-γund nicht-Muskeln-γ). Das menschliche γ-Aktingen ist auf dem menschlichen Chromoson 17 lokalisiert.
Der Antikörper erkennt ein Epitop, das sich am C-terminalen Ende des Aktins befindet, das in allen Aktinisoformen erhalten ist. Markiert spezifisch Aktin in einer Vielzahl von Geweben und Spezies. Das von dem Antikörper erkannte Epitop ist resistent gegenüber Formalinfixierung und Paraffineinbettung. Zink-Formalin, B5, Ethanol, Methacarn, Brunnel′sche oder Bouin′sche Lösungen können auch als Fixiermittel verwendet werden.
Der monoklonale Anti-Aktin-Antikörper (Maus-IgG2a-Isotyp) stammt aus dem AC-40-Hybridom, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus gewonnen wurde. Ein synthetisches C-terminales Aktinpeptid, das an die Hauptkette von Multiple Antigen Peptide (MAP) gebunden ist, wurde als Immunogen verwendet. Der Isotyp wird mit monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Katalognr. ISO-2) bestimmt.
Der Antikörper erkennt ein Epitop, das sich am C-terminalen Ende des Aktins befindet, das in allen Aktinisoformen erhalten ist. Markiert spezifisch Aktin in einer Vielzahl von Geweben und Spezies. Das von dem Antikörper erkannte Epitop ist resistent gegenüber Formalinfixierung und Paraffineinbettung. Zink-Formalin, B5, Ethanol, Methacarn, Brunnel′sche oder Bouin′sche Lösungen können auch als Fixiermittel verwendet werden.
Immunogen
Ein synthetisches C-terminales Aktinpeptid, das an die Hauptkette von Multiple Antigen Peptide (MAP) gebunden is.
Application
Der monoklonale Anti-Aktin-Antikörper der Maus kann für Western-Blot-Assays verwendet werden. Ferner kann das Produkt auch für die Immunzytochemie (10–20 μg/ml mit Fibroblasten von Huhn oder Mensch durch Methanol-/Acetonfixierung), Mikroarray, Immunhistochemie und indirekten ELISA verwendet werden.
Der monoklonale Anti-Aktin-Antikörper aus Mäusen wurde beim Nachweis von Aktin in menschlichen Bronchialepithelzellen mittels immunhistochemischen Assays eingesetzt. Er wurde auch beim Immunfluoreszenznachweis in Kardiomyozyten eingesetzt.
Als primärer Antikörper für die Western-Blot-Analyse von MDCK-Zelllysaten wurde ein monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper verwendet.
Der monoklonale Anti-Aktin-Antikörper wurde für die Western-Blot-Analyse von Cos-7-Zelllysaten eingesetzt, um eine gleichmäßige Proteinbeladung sicherzustellen.
Biochem/physiol Actions
Aktin und Myosin sind Bestandteile vieler Zelltypen und sind an Zellvorgängen wie Fortbewegung, Sekretion, Zytoplasmaströmung, Phagozytose und Zytokinese beteiligt. Die N-terminale Aktinregion scheint eine Haupt-Antigenregion zu sein und ist möglicherweise an der Interaktion von Aktin mit anderen Proteinen wie Myosin beteiligt. Von den sechs Isoformen von Aktin repräsentieren vier die Differenzierungsmarker von Muskelgewebe und zwei sind in fast allen Zellen zu finden. Es gibt drei α-Aktine (Skelett-, Herz- und Glattmuskeln), ein β-Aktin (β-Nichtmuskel) und zwei γ-Aktine (γ-Glattmuskel und γ-Nichtmuskel). Die Aktin-Isoformen weisen insgesamt >90 % Sequenzhomologie auf, zeigen aber nur 50–60 % Homologie in ihren NH2-terminalen Resten.
Das Aktin in Zellen verschiedener Spezies und aus unterschiedlichen Geweben weist sehr ähnliche immunologische und physikalische Eigenschaften auf, wie durch Elektrophorese und Aminosäurensequenzanalyse charakterisiert. Sie vermitteln die zytoskelettale Umbildung während der T-Zellenaktivierung. Eine Mutation des γ-Aktin- und β-Aktingens wird mit dem Entstehen einer Erkrankung namens Baraitser-Winter-Syndrom in Verbindung gebracht. Eine Mutation des γ-Aktins führt zu Gehörverlust.
Es wurde keine Kreuzreaktion des monoklonalen Anti-Aktin-Antikörpers mit Mensch, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen, Hund, Maus, Ratte, Meerschweinchen, Hamster, Huhn, Karpfen, Schlange, Frosch oder Schnecke festgestellt. Der Antikörper kann zum Färben von Methanol-fixierten Gefrierschnitten verwendet werden.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat lang aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Other Notes
Unterstützung bei der Auswahl von Aktin-Antikörpern erhalten Sie unter www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5060A1978A0480
description
clone AC-40, purified from hybridoma cell culture
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
description
clone 10-B3 (MAbGPa), purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
AC-40, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)