Wichtige Dokumente
A4213
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Peroxidase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
-NotTranslated-
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MBP-17, monoclonal
Form
lyophilized powder
Verpackung
vial of 0.5 mL
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
Isotyp
IgG1
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)