Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3N=N(→O)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (GC)
quality
Practical grade
contains
≤15% ethanol and acetic acid (Packaged based on azoxymethane.)
composition
methylene chloride, ≤5%
concentration
13.4 M
bp
97-99 °C (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
InChI key
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Karzinogen, das O6-Methylguanin-Addukte in der DNA induziert, was zu G→A-Übergängen führt. Induziert Tumorgenese im Darm von Labortieren und wird zur Untersuchung des Mechanismus der Krebsprogredienz und Chemoprävention verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?