Wichtige Dokumente
258881
2-Amino-1,3,4-thiadiazol
97%
Synonym(e):
1,3,4-Thiadiazol-2-amin
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Nc1nncs1
InChI
1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5)
InChIKey
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)