Merck
A2536
Sigma-Aldrich
L-2-Aminobuttersäure
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
L-α-Aminobuttersäure
Größe auswählen
1 G
CHF 154.00
5 G
CHF 523.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 154.00
5 G
CHF 523.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
Beilstein:
1720935
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Porcine kidney
microbial
plant
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
L-2-Aminobuttersäure wird mittels einer ⍺-Transaminierungsreaktion aus L-Threonin und L-Asparaginsäure synthetisiert.[1] Es handelt sich um ein Analogon des L-Alanin mit einer Ethyl-Seitenkette.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-α-Aminobuttersäure (AABA) ist ein Isomer der nicht natürlich vorkommenden Aminosäure Aminobuttersäure mit Aktivität im γ-Glutamylzyklus, der die Biosynthese von Glutathion reguliert. In jüngster Zeit wurde die Eignung von AABA als Zusatzstoff zu In-vitro-Reifungsmedium (NCSU 23) für Kulturen von Oozyten und Embryonen untersucht. Dieses Produkt wurde zur Verwendung in Zellkulturen qualifiziert. AABA kam außerdem in Studien zur Peptidfunktion als substituierende Aminosäure für Alanin zum Einsatz.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A one-pot system for production of L-2-aminobutyric acid from L-threonine by L-threonine deaminase and a NADH-regeneration system based on L-leucine dehydrogenase and formate dehydrogenase
Tao R, et al.
Biotechnology Letters, 36(4), 835-841 (2014)
l-2-Aminobutyric acid: two fully ordered polymorphs with Z?= 4
Gorbitz CH
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 66(2), 253-259 (2010)
Cornelia Reimmann et al.
Journal of bacteriology, 186(19), 6367-6373 (2004-09-18)
In Pseudomonas aeruginosa, the antibiotic dihydroaeruginoate (Dha) and the siderophore pyochelin are produced from salicylate and cysteine by a thiotemplate mechanism involving the peptide synthetases PchE and PchF. A thioesterase encoded by the pchC gene was found to be necessary
Kechun Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(14), 6234-6239 (2010-03-25)
The dramatic increase in healthcare cost has become a significant burden to the world. Many patients are denied the accessibility of medication because of the high price of drugs. Total biosynthesis of chiral drug intermediates is an environmentally friendly approach
Danica P Galonić et al.
Nature chemical biology, 3(2), 113-116 (2007-01-16)
Enzymatic incorporation of a halogen atom is a common feature in the biosyntheses of more than 4,500 natural products. Halogenation of unactivated carbon centers in the biosyntheses of several compounds of nonribosomal peptide origin is carried out by a class