Wichtige Dokumente
A1960
Aggrecan aus bovine articular cartilage
lyophilized powder
Synonym(e):
Aggerecan-Protein
Biologische Quelle
bovine articular cartilage
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Verpackung
glass bottle of 1 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
salt, essentially free
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... AGC1(280985)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.