Fortfahren mit
C4486
Collagen Type II−FITC Conjugate from bovine articular cartilage
~1 mg/mL, solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)