Merck
A0222
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H49N9O14
Molekulargewicht:
903.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)