Wichtige Dokumente
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
Synonym(e):
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
Größe auswählen
100 G
CHF 156.00
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 156.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-098-5
NACRES:
NA.22
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C
Löslichkeit
0.00029 g/L
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChIKey
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 122 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 125 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable