94740
Vanadyl-Ribonukleosid-Komplexe
BioReagent, for molecular biology
Synonym(e):
Ribonucleosid-Vanadyl-Komplexe, VRC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Eignung
in accordance for ribonuclease inhibition test
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable