94742
Vanadyl-Ribonukleosid-Komplexe -Lösung
BioReagent, for molecular biology, 200 mM
Synonym(e):
Ribonucleosid-Vanadyl-Komplexe
Größe auswählen
CHF 80.90
Größe auswählen
About This Item
CHF 80.90
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Konzentration
200 mM
Verunreinigungen
oxovanadium V
Eignung
in accordance for ribonuclease inhibition test
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?