Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Kit formulated with all liquid reagents
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Esterasen sind in der Natur allgegenwärtig und umfassen eine Reihe verschiedener Enzyme, die auf bestimmte Substrate wirken. Mit dem 91C-Kit wird Naphthol-AS-D-Chloracetat enzymatisch durch eine „spezifische Esterase“ hydrolysiert und eine Naphtholverbindung freigesetzt. Diese geht anschließend eine Kupplungsreaktion mit einer Diazoniumverbindung ein, wodurch sich stark gefärbte Ablagerungen in den Bereichen der enzymatischen Aktivität bilden. Dieses Enzym gilt üblicherweise als spezifisch für Zellen, die von Granulozyten abstammen. Es kann zum Nachweis von Neutrophilen in peripherem Blut, in Knochenmark oder in Paraffinschnitten eingesetzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spezifische Leukozyten-Naphthol-AS-D-Chloracetat-Esterase (Kit)
signalword
Danger
target_organs
Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 91C-1KT | 04061833264607 |