88571
1,6-Hexandiol -Lösung
BioUltra, ~6 M in H2O
Synonym(e):
α,ω-Hexanediol, Hexamethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Konzentration
~6 M in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES String
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves