H11807
1,6-Hexandiol
97%
Synonym(e):
Hexamethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.53 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
608 °F
Expl.-Gr.
16 %
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup