Merck
54008
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(9Z)-9-Octadecensäure-(1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)-hydroxyphosphinyl]-oxy]-methyl]-1,2-ethandiylester, 1,2-Di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, 3-sn-Phosphatidylethanolamin, 1,2-dioleoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoylphosphatidylethanolamin, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H78NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
744.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1718431
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) forms heterogenous liposomes with N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methylsulfate (DOTAP), which are used as delivery vehicles for therapeutic agents .
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)