Merck
51574
Sigma-Aldrich
PEG 1000 20% – MES pH 6.5; 100 mM -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 3/Kit-Nr. 02528
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
pH-Wert
6.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.04 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves