Merck
9510-OP
Millipore
OmniPur® Harnstoff
OmniPur®
Synonym(e):
Harnstoff, Carbamid, Carbonyldiamid
Größe auswählen
500 G
Anfragen
5 KG
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
Anfragen
5 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.28
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ideal für die Entfaltung/Denaturierung von Proteinen. Molekularbiologie-Qualität.
Spezifikationen:
DNase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Gehalt: ≥99,5 %
A260 (0,1 mol/l in Wasser): ≤0,01
A280 (0,1 mol/l in Wasser): ≤0,01
Schwermetalle (als Pb): ≤0,001
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Anwendung
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable