Merck
73983
Supelco
Mettler-Toledo Kalibriersubstanz ME 18555, Benzoesäure
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Synonym(e):
Benzoesäure
Größe auswählen
5 G
CHF 69.00
CHF 69.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 69.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
Beilstein:
636131
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
20121904
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 69.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
traceable to primary standards (LGC)
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der Mettler-Toledo-Kalibrierstandard ME 18555, Benzoesäure (121–125 °C), ist für die regelmäßige Kalibrierung von Mettler-Toledo-Schmelzpunktmessgeräten geeignet. Sein Schmelzpunktwert ist ein Durchschnittswert aus 6 bis 12 Messungen mit dem hervorragenden Mettler-Toledo-Schmelzpunktmessgerät MP90, das gegen Primärstandards kalibriert ist.
Anwendung
Dieser Mettler-Toledo-Schmelzpunktstandard wird zur Kalibrierung des Schmelzpunktmessgeräts des Mettler-Thermosystems FP900 verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schmelzpunktkalibrierstandard, rückführbar auf einen Primärstandard von LGC, London
  • Schmelzpunktbewertung, die sowohl im thermodynamischen Modus als auch im Pharmakopöe-Modus durchgeführt wird
  • Mit Analysezertifikaten und Sicherheitsdatenblatt erhältlich
  • Ein Produkt von analytischer Standardqualität zur Erfüllung der QC/QA-Anforderungen bei der Schmelzpunktanalyse
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davidson M.P, et al.
Antimicrobials in Food, (3) (2005)
Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate
NB
International Journal of Toxicology, 20, 23-50 (2001)
Copper-mediated C-H/C-H biaryl coupling of benzoic acid derivatives and 1,3-azoles.
Mayuko Nishino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(16), 4457-4461 (2013-03-21)
Ly Dieu Tran et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(44), 18237-18240 (2012-10-30)
An auxiliary-assisted, copper catalyzed or promoted sulfenylation of benzoic acid derivative β-C-H bonds and benzylamine derivative γ-C-H bonds has been developed. The method employs disulfide reagents, copper(II) acetate, and DMSO solvent at 90-130 °C. Application of this methodology to the
Wanchun Xiang et al.
ChemSusChem, 6(2), 256-260 (2013-01-25)
Sensing the sun: Incorporation of a cyanomethyl benzoic acid electron acceptor into donor-π-acceptor sensitizers for dye-sensitized-solar cell is shown to lead to devices with improved conversion efficiency when compared with more widely used cyanoacetic acid acceptor.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Are the Mettler-Toledo Calibration melting standards already dried and pulverized, ready to use out of the bottle?
    1 answer
    1. The answer is yes. All melting point standards are ground to a fine powder, tested as melting point standards and ready to use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review