Merck
46065
Sigma-Aldrich
Ethidiumbromid
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid, EtBr, Homidiumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.31
Beilstein:
3642536
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Assay
≥95.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
260-262 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, opaque, very dark red
Fluoreszenz
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
SMILES String
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChIKey
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethidium bromide (EtBr) undergoes complexation with nucleic acids (DNA and RNA) specifically to the saturated sites. These complexes decomposes by employing a cation-exchange resin. It has been reported to inhibit the production of mitochondrial RNA in HeLa cells. On interaction with helical polynucleotides under high salt medium, it forms fluorescent complex (having high fluorescence quantum yield).
Anwendung
Ethidiumbromid (EtBr) ist der am häufigsten verwendete Nukleinsäurefarbstoff für PAGE oder Agarose-Gel-Elektrophorese. Es ist in verschiedenen Formen, wie einer 10mg/ml Lösung, als 10 oder 100 mg Tabletten oder als Pulver erhältlich. Die Tabletten und die Lösung helfen, die Exposition einer potentiell toxischen Chemikalie zu verringern. Ethidiumbromid interkaliert doppelsträngige DNA und RNA. Die Fluorszenz des Ethidiumbromid steigert sich um das 21-fache bei der Bindung an doppelsträngige RNA und um das 25-fache bei der Bindung an doppelsträngige DNA, so dass eine Entfärbung des Hintergrunds bei einer geringen Farbstoffkonzentration (10 μg/ml) nicht notwendig ist. Ethidiumbromid wurde für eine Reihe von fluorimetrischen Analysen von Nukleinsäuren verwendet. Es hat sich gezeigt, dass es auch an einsträngige DNA (wenn auch nicht so stark) und an dreisträngige DNA bindet.
Ethidium bromide has been used to prepare fluorescent stock solution for the evaluation of cell viability during the live/dead assay of adipose-derived stem cells (ADSCs) seeded on irradiated hydrogels.
Biochem./physiol. Wirkung
Ethidiumbromid ist eine Nukleinsäure-interkalierendes Agens und frameshift-mutagen. Es kann auch in Verbindung mit Acridin-Orange zur Unterscheidung zwischen wachstumsfähigen, apoptotischen und nekrotischen Zellen verwendet werden.
Rekonstituierung
Um ein Gel nach der Elektrophorese anzufärben, verdünnt man eine Probe der Stammlösung auf 0,5 μg/ml Wasser und erwärmt 15-30 min lang. Eine Entfärbung ist normalerweise nicht notwendig, kann jedoch in Wasser 15min lang durchgeführt werden, falls der Hintergrund zu stark gefärbt ist. Die DNA-Banden können in einer UV-Licht-Box (254 nm Wellenlänge) detektiert werden. Ethidiumbromid kann auch zu Gel und Laufpuffer zugegeben (0,5 μg/ml) und direkt nach der Elektrophorese sichtbar gemacht werden.
Sonstige Hinweise
Intercalating agent and fluorescent label for DNA. Review; Destruction and decontamination of solutions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Warring
Antibiotics III, 141-141 (1975)
G Lunn et al.
Analytical biochemistry, 162(2), 453-458 (1987-05-01)
Ethidium bromide in water, TBE buffer, Mops buffer, and cesium chloride solution may be completely degraded by reaction with sodium nitrite and hypophosphorous acid. Only non-mutagenic reaction mixtures were produced. Destruction was greater than 99.8% in all cases; the limit
Selective inhibition of the synthesis of mitochondria-associated RNA by ethidium bromide.
E Zylber et al.
Journal of molecular biology, 44(1), 195-204 (1969-08-28)
Complex formation between ethidium bromide and nucleic acids.
Waring MJ.
Journal of Microbiology, 13(1), 269-282 (1965)
A fluorescent complex between ethidium bromide and nucleic acids. Physical-chemical characterization.
J B LePecq et al.
Journal of molecular biology, 27(1), 87-106 (1967-07-14)