Merck
40857
Sigma-Aldrich
Mikropartikel auf Basis von Polystyrol, biotinmodifiziert, superparamagnetisch, rot fluoreszierend
size: 5 μm
Synonym(e):
PS-MAGFluoRed_Biotin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Zusammensetzung
iron oxide, ≥20%
Konzentration
0.1 wt. % (solid)
Partikelgröße
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Dichte
1.3-2.3 g/cm3
Fluoreszenz
λex 650 nm; λem 678 nm
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Hinweis zur Analyse
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C