79633
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 5 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Dichte
1.05 g/cm3
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
ACS nano, 14(2), 1508-1519 (2020-02-14)
Micron-sized lasers fabricated from upconverting nanoparticles (UCNP) coupled to whispering gallery mode (WGM) microresonators can exhibit continuous-wave anti-Stokes lasing useful for tracking cells, environmental sensing, and coherent stimulation of biological activity. The integration of these microlasers into organisms and microelectronics