39689
Mikropartikel auf Polystyrolbasis, magnetisch
5 μm particle size, std dev <0.5 μm
Synonym(e):
Latex-Partikel aus PS, magnetisch
Größe auswählen
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
iron oxide, ≥20%
Konzentration
5% solids
Partikelgröße
5 μm std dev <0.5 μm
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?