Merck
350R-1
Sigma-Aldrich
FoxP1 (SP133) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP133, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (350R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (350R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (350R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (350R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (350R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
DLBCL, lymph node, tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... FOXP1(27086)
Allgemeine Beschreibung
Diffuse großzellige B-Zell-Lymphome (DLBCL) weisen unterschiedliche klinikopathologische Eigenschaften auf, die sich unter Anwendung von Standardtechniken nur schwer abgrenzen lassen. Aus klinischer Sicht konnten durch die Einführung der Immunchemotherapie zur Behandlung von DLBCL die Patientenergebnisse im Vergleich zur Chemotherapie allein erheblich verbessert werden. Genexpressionsanalysen (Gene Expression Profiling, GEP) haben gezeigt, dass das DLBCL reproduzierbar in die wichtigen Subtypen Keimzentrums-B-Zell-ähnliche (Germinal Center B-Cell-like, GCB), aktivierte B-Zell-ähnliche (Activated B-Cell-like, ABC) und nicht klassifizierte DLBCL unterteilt werden kann. Es ist von Vorteil, die GEP-Klassifizierung durch immunhistochemische (IHC) Färbung von formalinfixierten, paraffineingebetteten Geweben auf die Proteinexpression von Tumorzellen zu übertragen. Antikörper-Panel: CD10, BCL6, MUM1/IRF4, GCET1, FoxP1, LMO2 und BCL2 werden zur Bestimmung von GCB und ABC verwendet und alle weisen unterschiedliche prozentuale Grenzwerte für eine positive Färbung auf. Choi et al. wiesen nach, dass die Fälle, die positiv auf GCET1 (≥ 80 % der Tumorzellen) und MUM1/IRF4 (≥ 80 %) und/oder FoxP1 (≥ 80 %) bzw. negativ auf CD10 und BCL6 (≤ 30 %) waren, der ABC-Gruppe zugewiesen werden konnten. Die Fälle, die ohne MUM1-Expression positiv auf CD10 (≥ 30 %) und GCET1 (≥ 80 %) bzw. ohne FoxP1-Expression positiv auf BCL6 waren, wurden als GCB klassifiziert. In dieser Studie wurde auf die hohe Bedeutung von FoxP1 bei der Subklassifizierung von DLBCL hingewiesen. Aus diesem Grund modifizierten Choi et al. ihren Ansatz hinsichtlich der Subklassifizierung von DLBCL, indem sie sich auf FoxP1 konzentrierten. Tumoren, die sowohl auf FoxP1 als auch auf GCET1 positiv sind, werden der GCB-Subgruppe zugewiesen, doch Tumoren, die positiv auf FoxP1 aber negativ auf GCET1 sind, gehören dem Phänotyp ABC an. Fälle, die negativ auf FoxP1 aber positiv auf MUM-1/IRF4 sind, zählen weiterhin zum Phänotyp ABC, solange keine CD10-Expression stattfindet. Anhand dieser Methode wird die Bedeutung von FoxP1, MUM1/IRF4 und GCET1 bei der Subklassifizierung von DLBCL hervorgehoben. Mit dem Choi-Algorithmus konnte eine sehr hohe Übereinstimmung mit den GEP-Ergebnissen (87 %) erzielt werden. Deshalb ist FoxP1 nützlich für die Subklassifizierung von DLBCL und es wird ein hoher Cutoff (≥ 80 %) für FoxP1 benötigt, um eine hohe Spezifität für den ABC-Subtyp zu erzielen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
FoxP1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 350S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paul N Meyer et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 29(2), 200-207 (2010-12-08)
Patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) can be divided into prognostic groups based on the cell of origin of the tumor as determined by microarray analysis. Various immunohistochemical algorithms have been developed to replicate these microarray results and/or stratify
Further studies on biosynthesis of erythropoietin.
R Bandyopadhyay et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 18(4), 241-244 (1981-08-01)
Swerdlow, SH et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Geneva: World Health Organization; 2008.
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue (2008)
H Hagberg et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 17 Suppl 4, iv31-iv32 (2006-05-17)
The multicentre phase III CORAL study aims to guide choice of salvage chemotherapy in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and assess the role of rituximab maintenance after autologous stem cell transplantation (ASCT). Patients are first randomised between ICE (ifosfamide, carboplatin
The New England journal of medicine, 329(14), 987-994 (1993-09-30)
Although many patients with intermediate-grade or high-grade (aggressive) non-Hodgkin's lymphoma are cured by combination chemotherapy, the remainder are not cured and ultimately die of their disease. The Ann Arbor classification, used to determine the stage of this disease, does not