Wichtige Dokumente
23120
Chloralose
≥98.0% (chloralose, AT)
Synonym(e):
α-Chloralose, 1,2-O-(2,2,2-Trichlorethyliden)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (chloralose, AT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
Verunreinigungen
15% Beta-chloralose
mp (Schmelzpunkt)
178-184 °C
Löslichkeit
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: soluble
glacial acetic acid: soluble
petroleum ether: insoluble
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChIKey
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?