Merck
21236
Sigma-Aldrich
Calcium-D-saccharat Tetrahydrat
98.5-102% (KT)
Synonym(e):
D-Glucarsäure Calciumsalz, D-Zuckersäure Calciumsalz, Calcium-D-glucarat
Größe auswählen
25 G
CHF 96.10
CHF 96.10
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 96.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.26
Beilstein:
3821334
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 96.10
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98.5-102% (KT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
Farbe
white
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChIKey
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Anwendung
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
Biochem./physiol. Wirkung
Calcium glucarate is a constituent of many fruits (apples, citrus fruits) and cruciferous vegetables. Inhibits β-glucuronidase, a phase II enzyme that is elevated in some hormone-dependent cancers of the breast, prostate, and colon.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)