Product 2107 is packaged at the Ewing, St. Louis facility. Ewing does not have a sterile fill room, so sterility cannot be claimed for any of the material packaged there.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
30 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 73.90 CHF 62.81 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 108.00 CHF 91.80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
CHF 62.81
ListenpreisCHF 73.90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Wasser, endotoxin, free
form
liquid
Quality Segment
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities endotoxin, free | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can we confirm if the E-Toxate™ Water product 2107 is sterile?