Wichtige Dokumente
TMS-011
Sigma-Aldrich
Endotoxinfreies Reinstwasser
Cell Culture
Synonym(e):
H20
Größe auswählen
1 L
CHF 58.30
CHF 58.30
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 58.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.71
Methode(n):
cell culture | mammalian: suitable
CHF 58.30
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Allgemeine Beschreibung
Endotoxinfreies Reinstwasser wird durch einen 0,1-μm-Filter sterilfiltriert und gilt als endotoxinfrei (<0,005 EU/mL).
Anwendung
Endotoxinfreies Reinstwasser wurde für die Aufreinigung von kationischen Lipidformulierungen verwendet.[1] Es wurde außerdem zur Reinigung von Graphitteilchen eingesetzt.[1]
Qualität
Aussehen: Klare Flüssigkeit/keine Partikel
Sterilitätsprüfung: Negativ auf Wachstum
pH: 5,0–7,0
Endotoxin: <0,005 EU/mL
Lagerung und Haltbarkeit
Bis zum Haltbarkeitsdatum bei Raumtemperatur aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht autorisierte kommerzielle Verwendungen, in-vitro-Diagnostik, ex-vivo- oder in-vivo-Therapiezwecke sowie jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Fatima Alnasser et al.
Nano letters, 19(2), 1260-1268 (2019-01-11)
The biological interactions of graphene have been extensively investigated over the last 10 years. However, very little is known about graphene interactions with the cell surface and how the graphene internalization process is driven and mediated by specific recognition sites
Daniel Helman et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 85(2), 162-168 (2013-06-15)
We developed a membrane bound reporter and selection molecule for sorting by fluorescence activated cell sorting (FACS) of cells producing a protein of interest. This molecule is composed of a transmembrane (TM) domain, fused on its extracellular end to a