Merck
1.01262
Supelco
Wasser
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
Synonym(e):
Entionisiertes Wasser
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NB.21
product name
Wasser, Ultrapur
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Artikel
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Alle anzeigen
Protokolle
Die Effizienz von Industrieanlagen und -ausrüstungen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Ein vermeidbares Problem sind unerwünschte Ablagerungen in Rohren, Kesseln und Turbinen, deren Hauptursache Silicat ist. Durch schnelle und empfindliche Tests ist es möglich, die Kontrolle über diese Problematik sicherzustellen.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.