N0766
Nilblau A
Dye content, ≥75%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Basic Blue 12, Nilblausulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Nilblau A, certified by the Biological Stain Commission
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥75%
Farbe
dark green
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable