Fortfahren mit
11557
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
AzBTS-(NH4)2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N6O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
CHF 85.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Application
2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin-6-Sulfonsäure) ist ein Peroxidasesubstrat, das für die Verwendung bei ELISA-Verfahren geeignet ist. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit grüner Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch abgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 1 % Natriumlaurylsulfat (SDS) gestoppt werden. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten), nicht empfohlen für Membrananwendungen.
2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure)-Diammoniumsalz wird verwendet:
  • im Radikalfänger-Assay zur Prüfung der antioxidativen Eigenschaft von Pinus-densiflora-Rindenextrakten (PDB-Extrakten)[1]
  • zur Prüfung der antioxidativen Kapazität (AOC) von Aloe-Vera-Proben
  • als Substrat für Streptavidin-Meerrettichperoxidase (HRPO) im Enzymimmunoassay (ELISA)[2]
Other Notes
Chromogenic substrate for peroxidase; The ABTS-H2O2-peroxidase system in EIA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1888A9941693014
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)