Fortfahren mit
A3219
2,2′-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure)
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
ABTS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2′-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure), Liquid Substrate System
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28)/b19-17-,20-18-
InChI key
ZTOJFFHGPLIVKC-CLFAGFIQSA-N
General description
Das Produkt wird als gebrauchsfertiges Einkomponenten-Substrat für Peroxidase geliefert, das aus 2,2′-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) in einem sauren Puffer besteht. Das Substrat ist vor der Reaktion mit Peroxidase farblos und erzeugt nach der Reaktion mit Peroxidase ein blaugrünes Farbreaktionsprodukt. 1%iges Natriumdodecylsulfat (SDS) kann zum Stoppen der Reaktion bei Endpunktuntersuchungen verwendet werden. Da dieses Substrat ein lösliches Reaktionsprodukt erzeugt, wird es nicht für histochemische oder Immunblotting-Anwendungen empfohlen.
Application
2,2′-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) wird als Peroxidase-Substrat im ELISA-Versuch verwendet. Dieses Substrat ergibt ein grünes farblösliches Endprodukt.[1][2] Es wurde auch als über die Standardmedienplatten verteiltes kolloidales Präparat verwendet, um die Ligninoxidationsaktivität zu bewerten. Die vorhandene Grünfärbung des Substrats weist auf mikrobielle Laccase-Aktivität hin.[3]
Biochem/physiol Actions
2,2′-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) (ABTS) ist ein Kation und wird in Gegenwart von Wasserstoffperoxid oxidiert. Die oxidierte ABTS ist ein blaugrünes Produkt, das kolorimetrisch messbar ist. Eine Kombination aus ABTS, Wasserstoffperoxid und Myoglobin ist ein Standardsystem zur Messung der gesamten antioxidativen Kapazität (TAC) von Proben. Die ABTS-Methode ist bei schwankendem pH-Wert flexibel und am weitesten verbreitet. ABTS ist ein Substrat für das Enzym Phenoloxidase.
Physical form
Gebrauchsfertig.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1888A9941194434
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
tablet
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. what is the molarity of this solution?
    1 answer
    1. This product is a 1.8 mM solution of ABTS
      Helpful?
  2. Can this product be used for antioxidant assay?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for use in antioxidant assays. However, it has been used successfully as such in several publications. Please see the link below to review one example:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912003002315?via%3Dihub
      Helpful?
  3. What is the approximate concentration of H2O2 in the ready-to-use A3219 solution?
    1 answer
    1. This product is no longer tested for hydrogen peroxide concentration. The previous specification for H2O2 was </= 0.03%. Current lots are expected to be within this range.
      Helpful?
  4. What is the molecular weight and density?
    1 answer
    1. This product is a 1.8 mM solution of ABTS, the density is not determined. The solution is prepared from a diammonium salt form with a molecular weight of 548.60.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/745/a3219dat.pdf
      Helpful?
  5. ABTS ready to use를 사용하여 항산화 실험을 하는경우 기존의 방법에 적용하면 어떤 단계가 생략이 되는건지 자세한 실험 과정을 알고 싶습니다
    1 answer
    1. The only protocol currently available on the website is this data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/338/745/a3219dat.pdf.
      It may be helpful to also view the "Peer-Reviewed Papers" related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/a3219?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=a3219&type=citation_search.
      Helpful?
  6. When using Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), at what wavelength should the product of the reaction be measured?
    1 answer
    1. The product should be measured at 405 nm. For end point assays, the reaction may be stopped with 1% (w/v) SDS and also read at 405 nm.
      Helpful?
  7. What is the concentration of Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)?
    1 answer
    1. The concentration of the ABTS is approximately 1.8 mM.
      Helpful?
  8. Should Product A3219, 2,2´-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), be diluted prior to use?
    1 answer
    1. No, this product is offered as a ready-to-use (1×) solution.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.