Fortfahren mit
A9941
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz
chromogenic, tablet
Synonym(e):
AzBTS-(NH4)2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.60
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 247.00
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 391.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N6O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.68
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
CHF 64.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
deionized water: 100 mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS wird hauptsächlich in ELISA-Verfahren (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) verwendet.
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonsäure) ist ein Peroxidasesubstrat und wird verwendet:
  • Für die Reaktion mit Lakkase- oder Bilirubin-Oxidase
  • Für die Reaktion mit Perioxidase-Enzymen: (wie z. B. HRP). ABTS in Kombination mit Wasserstoffperoxid
Eine Peroxidasereaktion von ABTS in Gegenwart von Peroxid ergibt ein grünes lösliches Endprodukt, das bei 450 nm spektrophotometrisch gelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 1 % Natriumlaurylsulfat (SDS) gestoppt werden.
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonsäure)-Diammoniumsalz ist eine lichtempfindliche und wasserlösliche chemische Verbindung
Application
2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin-6-Sulfonsäure) ist ein Peroxidasesubstrat, das für die Verwendung bei ELISA-Verfahren geeignet ist. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit grüner Färbung, das bei 405 nm spektrophotometrisch abgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 1 % Natriumlaurylsulfat (SDS) gestoppt werden. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten), nicht empfohlen für Membrananwendungen.
  • 2,2′-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonsäure)-Diammoniumsalz wird verwendet als Substrat für ELISA-Verfahren (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
  • ABTS wird auch für die Messung der Glukosekonzentrationen in verschiedenen Lösungen, einschließlich Blutserum, verwendet.
  • In der Lebensmittelindustrie wird ABTS für die Messung der antioxidativen Kapazität in verschiedenen Lebensmitteln verwendet.
  • Da ABTS nicht so leicht oxidiert wie TMB- und OPD-Substrate, weist es bei ELISA-Anwendungen eine geringere Empfindlichkeit auf. Somit bietet ABTS bei Fällen mit großen Hintergrundergebnissen mehrere Vorteile gegenüber TMB und OPD.
  • Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten), nicht empfohlen für Membrananwendungen.
Preparation Note
Eine Tablette wird in 100 ml 0,05 M Phosphat-Citrat-Puffer, pH-Wert 5,0, aufgelöst (Tabletten erhältlich von Sigma, Produktnr. P4809). 25 μl frisches 30%iges Wasserstoffperoxid hinzufügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11557A1888194430
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals, powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Was ist los?
WGK 2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, we would like to use this ABTS for diagnostics, so it is crucial that there are no false positives from oxidized ABTS. For these ABTS tablets, the instructions indicate storage at room temperature. What is the shelf life at room temperature?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Furthermore, the product is not assigned an expiration/use by, or retest date. Please see comments below:
      A number of products are not assigned Retest, Expiration or Use-by-Date as there is no indication to conclude they are unstable. The only date shown on the certificate of analysis will be the Quality Release Date. We recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. Products should be routinely inspected by the customer to ensure they perform as expected. For those products, only our standard warranty of 1 year from the date of shipment of products is applicable. Please see document on our website at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf