Merck
0711610
Sigma-Aldrich
1-N-(4,4′-Dimethoxytrityl)-D-(+)-biotin
>95%
Synonym(e):
D-Biotin 4,4′-dimethoxytrityl ester, DMT-Biotin
Größe auswählen
1 G
CHF 646.00
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 646.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H34N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.68
Beilstein:
7673243
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.03
CHF 646.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>95%
98% (HPLC)
Enthält
≤3% Pyridine as stabilizer
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H34N2O5S/c1-37-24-16-12-22(13-17-24)31(21-8-4-3-5-9-21,23-14-18-25(38-2)19-15-23)33-26-20-39-27(29(26)32-30(33)36)10-6-7-11-28(34)35/h3-5,8-9,12-19,26-27,29H,6-7,10-11,20H2,1-2H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-,27-,29-/m0/s1
InChIKey
RMWVJZXKPGLZEJ-YCVJPRETSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. N. Kremsky et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4313-4313 (1996)