Merck
03722
Sigma-Aldrich
Atto 580 Q
BioReagent
Synonym(e):
Atto 580 quencher, Atto Q 580
Größe auswählen
1 MG
CHF 443.00
CHF 443.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 443.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
CHF 443.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Eignung
corresponds for UV test
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Atto 580Q ist ein Quencher mit einer molekularen Absorption von 110.000 bei einem Absorptionsmaximum von 586 nm. Atto-quencher zeichnen sich durch sehr hohe Photostabilität und gute Wasserlöslichkeit aus.
Anwendung
Ato 580Q can be utilized as a fluorescence quencher (λ absorbance = 586 nm) on amine-labeled nucleotides for FRET experiments. Works well in combination with the following fluorescent dyes: TAMRA, ATTO 550, ATTO 565, ATTO 590, and ROX.
Rechtliche Hinweise
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.