Merck
P7875
Sigma-Aldrich
Periodsäure
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H5IO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Methode(n)
toxicology assay: suitable
mp (Schmelzpunkt)
122 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Periodsäure, eine Oxosäure von Jod, wird häufig als starkes Oxidationsmittel eingesetzt. Diese anorganische Säure ist in den meisten Lösungsmitteln löslich, einschließlich Wasser und Ether.
Anwendung
Periodsäure kann in folgenden Reaktionen eingesetzt werden:      
  • Oxidation von Alkoholen zu Ketonen und Aldehyden.
  • Oxidation von Hydroxylamin-Derivaten.    
  • Oxidation von Arenen zu Chinonen.
Sie kann auch wie folgt eingesetzt werden:     
  • Als stoichiometrisches Oxidans mit Chrom(IV)acetat für die Oxidation von tertiären C−H-Bindungen an tertiäre Alkohole.     
  • In Kombination mit Chromoxid zum Oxidieren von primären Alkoholen zu Carbonsäuren, Alkylbenzolen zu Benzoesäuren und cyclischen Benzylethern zu den entsprechenden Lactonen.      
  • Bei der selektiven Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden unter Verwendung von FeCl3 als Katalysator.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zollie A Yavarow et al.
Human molecular genetics, 29(2), 286-294 (2019-12-10)
Glycogen storage disease type Ia (GSD Ia) is caused by autosomal mutations in glucose-6-phosphatase α catalytic subunit (G6PC) and can present with severe hypoglycemia, lactic acidosis and hypertriglyceridemia. In both children and adults with GSD Ia, there is over-accumulation of
Murad Alturkustani et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(3), 233-240 (2015-02-11)
The pathologic features of adult-onset leukoencephalopathy/leukodystrophy with axonal spheroids (ALAS) are variable, and this has led to different hypotheses as to whether primarily demyelination or axonopathy may underlie this disorder. Typical ALAS pathology is rarely accompanied by focal multiple sclerosis
D Canbaz et al.
Allergy, 70(5), 522-532 (2015-02-14)
The initial immune response to house dust mite (HDM) is orchestrated by an interplay between epithelial cells (ECs) and dendritic cells (DCs). Innate cytokines released by HDM-exposed ECs activate airway DCs and effector inflammatory cells, which together induce a HDM-specific
Dmitriy Berillo et al.
Macromolecular bioscience, 12(8), 1090-1099 (2012-06-08)
Macroporous scaffolds composed of chitosan and using oxidized dextran as a crosslinker are produced through cryogelation. Introducing gelatin as a third component into the structure results in the formation of mesopores in the pore walls, which are not seen if
Vered Padler-Karavani et al.
The Journal of biological chemistry, 287(27), 22593-22608 (2012-05-03)
DNA and protein arrays are commonly accepted as powerful exploratory tools in research. This has mainly been achieved by the establishment of proper guidelines for quality control, allowing cross-comparison between different array platforms. As a natural extension, glycan microarrays were