Wichtige Dokumente
77310
Periodsäure
puriss. p.a., ACS reagent, for oxidimetric titration, crystallized, ≥99.0% (RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
for oxidimetric titration
puriss. p.a.
crystallized
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder or crystals
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
122 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?