Merck
M6288
Sigma-Aldrich
meta-Phosphorsäure
BioXtra, ≥33.5%
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
Größe auswählen
100 G
CHF 228.00
CHF 228.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 228.00
About This Item
Lineare Formel:
(HPO3)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Konzentration:
≥33.5%
CHF 228.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Enthält
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
Konzentration
≥33.5%
Verunreinigungen
<0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
2 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
Kationenspuren
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule