M1880
Magnesiumsulfat Heptahydrat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Epsom-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
5-8 (50 g/L)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als effektiver Katalysator für die Kondensation von o-Phenylendiamin und 1,2-Dicarbonylverbindungen bei Raumtemperatur.
- Als Katalysator bei der Synthese von tri/tetra-substituierten Imidazolen aus einer Reihe von aromatischen Aldehyden, Benzil, aliphatischen und aromatischen primären Aminen und Ammoniumacetat.
- Bei der Herstellung von amorphen Magnesiumboraten verschiedener Zusammensetzung durch Wechselwirkung mit Natriumborat-Decahydrat.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.