Merck
1.37182
SAFC
Magnesiumsulfat Heptahydrat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Bittersalz, Epsomsalz, Schwefelsäure-Magnesiumsalz-Heptahydrat, Epsom-Salz
About This Item
Lineare Formel:
MgSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-298-2
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
710 g/L
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Magnesiumsulfatheptahydrat ist ein Mineralsatz mit breiter Anwendung in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln und Getränken sowie vielen weiteren.
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Magnesiumsulfatheptahydrat Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3